H3766
Sodium 4-hydroxybenzoate
analytical standard
Sinônimo(s):
Sodium p-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
ZLVSYODPTJZFMK-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?