Key Documents
F0750
Sigma-Aldrich
Fast Dark Blue R Salt
Solid
Sinônimo(s):
Azoic Diazo Component 51, Azoic Diazo No. 51
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10Cl2N5O4 · 0.5Cl4Zn
Número CAS:
Peso molecular:
486.77
Número do índice de cores:
37195
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
product name
Fast Dark Blue R Salt,
forma
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, ~30%
cor
red-brown
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10Cl2N5O4.3ClH.Zn/c1-24-12-6-11(13(25-2)5-10(12)18-17)19-20-14-8(15)3-7(21(22)23)4-9(14)16;;;;/h3-6H,1-2H3;3*1H;/q+1;;;;+2/p-3
chave InChI
BHKNLVCPKUILSR-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)