66962
Pentyl acetate
analytical standard
Sinônimo(s):
Amyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
temperatura de autoignição
680 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.403
pb
142-149 °C (lit.)
pf
−100 °C (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
41 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?