46444
17α-Methyltestosterone
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
controle de medicamentos
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
162-168 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
chave InChI
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Artigos
Separation of Testosterone solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material; 17α-Methyltestosterone solution, 1.0 mg/mL in 1,2-dimethoxyethane, ampule of 1 mL, certified reference material; 5α-Dihydrotestosterone (DHT) solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; 6β-Hydroxytestosterone solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material