Key Documents
45668
Supelco
2,4,5-T methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl (2,4,5-trichlorophenoxy)acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7Cl3O3
Número CAS:
Peso molecular:
269.51
Beilstein:
1985718
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H7Cl3O3/c1-14-9(13)4-15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-3H,4H2,1H3
chave InChI
JUCNGUOYQGHBJC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Qunzhou Zhang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(12), 7787-7798 (2009-11-20)
Aside from the well-established self-renewal and multipotent differentiation properties, mesenchymal stem cells exhibit both immunomodulatory and anti-inflammatory roles in several experimental autoimmune and inflammatory diseases. In this study, we isolated a new population of stem cells from human gingiva, a