45507
Fluotrimazol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cncn4
InChI
1S/C22H16F3N3/c23-22(24,25)20-13-7-12-19(14-20)21(28-16-26-15-27-28,17-8-3-1-4-9-17)18-10-5-2-6-11-18/h1-16H
chave InChI
LXMQMMSGERCRSU-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?