38960
Dimethylamine hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylamine hydrochloride, N-Methylmethanamine hydrochloride, Dimethylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (AT)
Impurezas
≤2% water
pf
170-173 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 g/10 mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
chave InChI
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?