36742
1,2,3-Trichlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
6.25 (vs air)
pressão de vapor
0.07 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
PESTANAL®
temperatura de autoignição
1059 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
6.6 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
218-219 °C (lit.)
pf
51-53 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
chave InChI
RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis