36545
Dichloroacetic acid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
grau
analytical standard
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
0.19 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
pb
194 °C (lit.)
pf
9-11 °C (lit.)
densidade
1.563 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
chave InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain,Liver,Testes
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?