36188
Pebulate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Propyl ethyl-n-butylthiolcarbamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CC)C(=O)SCCC
InChI
1S/C10H21NOS/c1-4-7-8-11(6-3)10(12)13-9-5-2/h4-9H2,1-3H3
chave InChI
SGEJQUSYQTVSIU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?