33856
α-HCH
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, α-BHC
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
156-161 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[C@@H]1[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H]1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1
chave InChI
JLYXXMFPNIAWKQ-SHFUYGGZSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5