33448
Nequinate
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl 7-(benzyloxy)-6-butyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate, Methyl benzoquate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1cc2C(=O)C(=CNc2cc1OCc3ccccc3)C(=O)OC
InChI
1S/C22H23NO4/c1-3-4-10-16-11-17-19(23-13-18(21(17)24)22(25)26-2)12-20(16)27-14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9,11-13H,3-4,10,14H2,1-2H3,(H,23,24)
chave InChI
NNOPDLNHPOLRRE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?