32819
Carazolol-d7
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-(Carbazol-4-yloxy)-3-(isopropyl-d7-amino)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-3-isopropyl-d7-amino-propoxy)carbazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,12D
chave InChI
BQXQGZPYHWWCEB-QLWPOVNFSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?