12805
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
≥97.0% (TLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
PyBOP®
About This Item
Produtos recomendados
product name
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, purum, ≥97.0% (TLC)
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (TLC)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
~150 °C
154-156 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
chave InChI
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As coupling reagent in the preparation strategies for peptide-oligonucleotide conjugates.
- Synthesis of structured pure triacylglycerol (TAG) regioisomers.
- As coupling reagent in the synthesis of a 3,5-pyrazolidinedione on soluble polyethylene glycol (PEG) polymer support.
- Synthesis of herceptin- nanoparticles.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?