Key Documents
12274
Supelco
Agnuside
analytical standard
Sinônimo(s):
(1S,4aR,5S,7aS)-1,4a,5,7a-Tetrahydro-5-hydroxy-7-[[(4-hydroxybenzoyl)oxy]methyl]cyclopenta[c]pyran-1-yl β-D-glucopyranoside, Buddlejoside A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H26O11
Número CAS:
Peso molecular:
466.44
Beilstein:
4925795
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -98.0±5°, c = 0.1 in ethanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)C=C(COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-15-17(26)18(27)19(28)22(32-15)33-21-16-11(7-14(25)13(16)5-6-30-21)9-31-20(29)10-1-3-12(24)4-2-10/h1-7,13-19,21-28H,8-9H2/t13-,14+,15+,16+,17+,18-,19+,21-,22-/m0/s1
chave InChI
GLACGTLACKLUJX-QNAXTHAFSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xionghu Shen et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(8), 12273-12279 (2019-04-20)
The aim of this study was to research the antiapoptotic effect of astragaloside, the principal component of Astragalus membranaceus (Fisch) Bge, in human gingiva cells induced by lipopolysaccharide (LPS). According to the treatment, human gingiva cells were divided into five