Key Documents
08571
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-methylpiperazine
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
tert-Butyl (R)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D +16±2°, c = 1 in dioxane
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
chave InChI
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
223.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)