35-0100
Xilenos
SAJ special grade, ≥80.0%
Sinônimo(s):
Mistura de isômeros de xileno
About This Item
grau
SAJ special grade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
18 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥80.0%
forma
liquid
Lim. expl.
7 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
137-140 °C (lit.)
pf
-34 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
chave InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Vapour-Liquid Equilibrium for Xylenes + Tetrapropylene Glycol Binary Systems: Experimental Data and Regression.: This study presents experimental data and regression analyses for vapour-liquid equilibrium in xylenes and tetrapropylene glycol binary systems, providing valuable insights for separation processes in chemical engineering (Fendu et al., 2022).
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
hearing organs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
28 °C
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.