28-3830
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
About This Item
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥99.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
13 (25 °C, 190.1 g/L)
densidade
1.62 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges