28-1630
Alginic acid sodium salt
CP, viscosity 500 cP
Sinônimo(s):
Algin, Sodium alginate
About This Item
Produtos recomendados
grau
CP
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
viscosidade
500 cP
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
chave InChI
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1