05-3040
Chlorobenzene
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
densidade de vapor
3.86 (vs air)
pressão de vapor
11.8 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1178 °F
Lim. expl.
7.1 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
pb
132 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C