05-0570
Calcium chloride
JIS special grade, ≥95.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pf
772 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1