03-5000
Butyl 4-hydroxybenzoate
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester, Butyl paraben
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.0%
disponibilidade
available only in Japan
pb
156-157 °C/3.5 mmHg (lit.)
pf
67-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
chave InChI
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1