PC386
PhosphoDetect Anti-p53 (pSer¹⁵) (Ab-3) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer15)
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (1:200)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
PC-12, HCT116, or HeLa cells treated with DNA damaging agents
Outras notas
Levine, A.J. 1997. Cell88, 323.
Milczarek, G.J., et al. 1997. Life Sci.60, 1.
Shieh, S.Y., et al. 1997. Cell91, 325.
Meek, D.W. 1994. Semin Cancer Biol.5, 203.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2