Documentos
P2VVPPC01
Millipore
Módulo de filtro Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, pore size 0.1 μm
Sinônimo(s):
Pellicon® 2 Mini Filter Module VVPP 0.1 μm C 0.1 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materiais
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
1.5 cm (0.6 in.)
Comprimento
21 cm (8.3 in.)
Largura
5.6 cm (2.2 in.)
área de filtração
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
pH
2-11
Descrição geral
Device Configuration: Mini Cassette
Filter Code: VVPP
Filter Type: Microfiltration
Características e benefícios
Type C screen (coarse screen)
Outras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Nota de análise
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2