Documentos
MPE030025
Millipore
Microcon® Centrifugal Filters
MWCO 30 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Sinônimo(s):
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
Materiais
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Microcon®
Características
holdup volume> 10 μL
Parâmetros
0.5 mL sample volume
Profundidade
12.3 mm
Comprimento
4.5 cm (1.8 in.)
área de filtração
0.32 cm2
tamanho de poro
30 kDa MWCO
Aplicação
These 0.5 mL centrifugal filter enables the concentration of biomolecules with a NMWL of 30kDa. Microcon® centrifugal filters are ideal for concentration & desalting.
Características e benefícios
  • High recovery for small volumes with reverse spin (concentration factor less than 20X)
  • Biomax membrane
  • Fast processing
forma física
Color Code: Pink
Informações legais
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany