MAC139
Anti-Inntag 6 (IT6) Antibody, clone R19/4-11/15
clone R19/4-11/15, from mouse
Sinônimo(s):
Major hevein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
R19/4-11/15, monoclonal
reatividade de espécies
Hevea brasiliensis
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Inntag 6 (IT6) in Immunoprecipitation applications (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Inntag 6 (IT6) in Immunofluorescence applications (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inntag 6 (IT6) in 10 µg lysate from HEK293 cells transfected with GFP-IT6.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2