Key Documents
MABX8417
Sigma-Aldrich
Anti-COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein Antibody, 1063
suitable for ELISA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1063, monoclonal
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
This mouse monoclonal Anti-COVID-19 & SARS-CoV, Nucleoprotein, 1064, Cat. No. MABX8417 is tested for use in ELISA, for the detection of COVID-19 Nucleoprotein.
Especificidade
COVID-19 & SARS Coronavirus Nucleoprotein (NP)
Imunogênio
Recombinant SARS-CoV (aa 1-49)
Descrição-alvo
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the virus strain severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a virus closely related to the SARS virus.
forma física
Purified in 10mM Phosphate Buffered Saline with 0.1% sodium azide, pH 7.0.
Armazenamento e estabilidade
Short Term: 2-8°C. Long Term: -20°C. Avoid repeated freezing and thawing.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2