Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G10, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 139.51 kDa
observed mol wt ~150 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
hamster
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
hamster ... SCAP(100689048)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in PC3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SCAP in PC3 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SCAP in Western Blotting applications (Kober D.L., et al. (2020). Proc Natl Acad Sci USA. 117(45):28080-28091).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1