MABS1925
Anti-carboxypeptidase M Antibody, clone 7F9
clone 7F9, from mouse
Sinônimo(s):
CPM, CP-M
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F9, monoclonal
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Cpm(314855)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated carboxypeptidase M in Immunoprecipitation applications (Fujiwara, N., et. al. (2007). Respirology. 12(1):54-62).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected carboxypeptidase M in Immunohistochemistry applications (Fujiwara, N., et. al. (2007). Respirology. 12(1):54-62).
Qualidade
Immunofluorescence Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected carboxypeptidase M in E19 rat embryo tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1