MABS1280M
Anti-mS2i6A Antibody, clone CL-6
clone CL-6, from mouse
Sinônimo(s):
N6-isopenetyl-2-thiomethyladenosine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL-6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected mS2i6A in ms2i6A and i6A wells (Courtesy of Fan-Yan Wei, Ph.D., Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Japan).
Signaling
Qualidade
Dot Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected mS2i6A in Mouse Liver total RNA.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1