MABN666
Anti-TRIP8b Antibody, clone N212A/34
clone N212A/34, from mouse
Sinônimo(s):
PEX5-related protein, PEX5-like protein, Peroxin-5-related protein, TPR-containing Rab8b-interacting protein, Tetratricopeptide repeat-containing Rab8b-interacting protein, Pex5Rp, TRIP8b
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N212A/34, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Pex5L(286937)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TRIP8b in COS cell lysates transiently transfected with GFP tagged TRIP8b (exon1b) and not in COS cell lysates transiently transfected with TRIP8b (exon1a, 2, or 4) or with untagged Kv2.1 plasmid (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Qualidade
Western Blotting Analyis: 0.5 μg/mL of this antibody detected TRIP8b in 10 μg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1