MABF737
Anti-Ly-6G Antibody (mouse), FITC, clone 1A8
clone 1A8, 0.5 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ly6G(546644)
Descrição geral
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.