MABE1791M
Anti-KAT2A (GCN5) Antibody, clone 2GC-2C11
clone 2GC-2C11, from mouse
Sinônimo(s):
Histone acetyltransferase KAT2A, EC: 2.3.1.48, General control of amino acid synthesis protein 5-like 2, Histone acetyltransferase GCN5, HsGCN5, Lysine acetyltransferase 2A, STAF97
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2GC-2C11, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KAT2A(2648)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected KAT2A (GCN5) in Immunoprecipitation applications (Brand, M., et. al. (2001). EMBO J. 20(12):3187-96).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected KAT2A (GCN5) in Western Blotting applications (Riss, A., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(48):28997-9009; Helmlinger, D., et. al. (2006). PLoS Biol. 4(3):e67; Brand, M., et. al. (2001). EMBO J. 20(12):3187-96).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected KAT2A (GCN5) in 10 µg of HeLa cells nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1