MABC576
Anti-HOIL-1 Antibody, clone 2E2
clone 2E2, from mouse
Sinônimo(s):
RanBP-type and C3HC4-type zinc finger-containing protein 1, HBV-associated factor 4, Heme-oxidized IRP2 ubiquitin ligase 1, HOIL-1, Hepatitis B virus X-associated protein 4, RING finger protein 54, Ubiquitin-conjugating enzyme 7-interacting protein 3, HO
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBCK1(10616)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HOIL-1 in mouse liver extracts (Tokunaga, F., et al (2009). Nat. Cell Biol. 11(2):123-132).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HOIL-1 in MEFs (Takiuchi, T., et al (2014). Genes Cells. 19(3):254-272).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HOIL-1 in HeLa cells with or without Sendai virus (SeV) infection (Inn, K.S., et al. (2011). Mol Cell. 41(3):354-365).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected HOIL-1 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1