MABC307
Anti-phospho-ULK1 (Ser 467), clone 15D12.3 Antibody
clone 15D12.3, from mouse
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Autophagy-related protein 1 homolog, ATG1, hATG1, Unc-51-like kinase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15D12.3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgMλ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer467)
Informações sobre genes
human ... ULK1(8408)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected phospho-ULK1 (Ser467) in 10 µg of A-431 serum starved cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2