MABC209
Anti-MUC13 Antibody, clone 2E11.1
clone 2E11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Mucin-13, MUC-13, Down-regulated in colon cancer 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E11.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUC13(56667)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: a 1:500 dilution from a representative lot detected MUC-13 in human ilium tissues.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MUC-13 in 10 µg of human small intestine tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1