MABC186-I
Anti-phospho-p62 (Ser403) Antibody, clone 4F6
clone 4F6, from rat
Sinônimo(s):
Ubiquitin-binding protein p62, p62, EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F6, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer403)
Informações sobre genes
human ... SQSTM1(8878)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected p62/SQSTM1 (Ser403) in a Immunohistochemistry application. (Matsumoto, G., et. al. (2011). Mol Cell. 44(2):279-289).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected p62/SQSTM1 (Ser403) in Neuro2a cells in which GFP fused human p62 (G-p62) was stably transfected and treated with MG132 vs. an untreated sample.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1