MAB8262F-5
Anti-RSV Antibody, fusion protein, all type A, B strains, clone 133-1H
clone 133-1H, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
RSV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
133-1H, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Final working dilutions must be determined by end user.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2