MAB411-C
Anti-Interferon-α2 Antibody, clone ST254
clone ST254, from mouse
Sinônimo(s):
Interferon alpha-2, IFN-alpha-2, Interferon alpha-A, LeIF A, Interferon-α2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ST254, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFNA2(3440)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neutralizing Analysis: A representative lot neutralized human IFN-αA (IFN-α2) and IFN-αN (produced by Nalmalwa human Burkitt′s lymphoma cells), but not IFN-α1, antiviral activity against Semliki Forest Virus in human WISH amniotic epithelial cell cultures (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Affinity Binding Assay: A representative lot captured human IFN-α2, but not human IFN-α1 (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
ELISA Analysis: A representative lot was used as the detection antibody for the detection of human IFN-αN (produced by Nalmalwa human Burkitt′s lymphoma cells) by sandwich ELISA (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IFN-αA (IFN-α2) and IFN-αN (produced by Nalmalwa human Burkitt′s lymphoma cells) under reducing condition by Western blotting (Shearer, M., et al. (1984). J. Immunol. 133(6):3096-3101).
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualidade
Purity of this monoclonal antibody is determined to be at least >85% by SDS-PAGE.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2