MAB3448
Anti-Heterochromatin Protein-1 β Antibody, clone 1MOD-1A9
ascites fluid, clone 1MOD-1A9, Chemicon®
Sinônimo(s):
HP1b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1MOD-1A9, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CBX1(10951)
Descrição geral
Heterochromatin is characterized as densely coiled chromatin that generally replicates late during S phase, has a low gene density, and contains large blocks of repetitive DNA that is relatively inaccessible to DNA-modifying reagents. In late S phase, p150 directly associates with heterochromatin associated proteins 1 (HP1α, HP1β and HP1γ). As cells prepare for mitosis, CAF-1 p150 and some HP1 progressively dissociate from heterochromatin, coinciding with the phosphorylation of histone H3. The HP1 proteins reassociate with chromatin at the end of mitosis, as histone H3 is dephosphorylated.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence: 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000
Immunoprecipitation: 1:500 - 1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
Nota de análise
HeLa, 293 or NIH/3T3 cell lysates
Outras notas
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1