MAB10764
Anti-SBP-tag Antibody, clone 20 | MAB10764
clone 20, 1.0 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
streptavidin binding peptide
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 ng/mL of this antibody detected SBP-tag on 10 µg of pTrAP-GFP transfected Hek293 lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
pTrAP-GFP transfected Hek293 lysate
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1