GF092
TRAIL Protein, Recombinant human
Human TRAIL (TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand), also called APO2 Ligand, is a cytotoxic protein which activates rapid apoptosis in tumor cells, but not in normal cells.
Sinônimo(s):
Apo2 Ligand
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
forma
solid
peso molecular
19.6 kDa
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 ng/μg Endotoxin (of TRAIL/Apo2L; 1EU/μg)
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... TNFSF10(8743)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3