FR180380641
Estapor® Carboxylated Colored Microspheres
K1-040 Blue Int COOH PS 5% Blue Colored Carboxylated microspheres 400nm, Lateral Flow Immunoassay
Sinônimo(s):
Colored Beads, Detector Beads, Dyes Beads
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene (microspheres)
Nível de qualidade
embalagem
bottle of 5—250 mL
fabricante/nome comercial
Estapor®
concentração
5% solids
técnica(s)
lateral flow assay: suitable (immunoassay)
cor
bluevery strong
matriz
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
diâmetro da esfera
0.340—0.440 μm
capacidade
10—100 μeq/g surface charge density
λmax
654 nm
grupo funcional
carboxylic acid (COOH)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Improved assay sensitivity through greater signal intensity.
- Easy reading, even at lower conjugate concentration.
- Multiplexing ready by combining Red and Blue Intense allows an easy differentiation of test lines.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2