FR180380624
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-EU-030 FluoEU COOH PS 1%, Red Fluorescent carboxylated microspheres 300nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Sinônimo(s):
Detector Particles, Fluorescent Beads
embalagem
bottle of 10-1000 mL (dark bottle)
fabricante/nome comercial
Estapor®
concentração
1% solids
técnica(s)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
cor
fluorescent red
matriz
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
diâmetro da esfera
0.270-0.330 μm±<5%
capacidade
200-500 μeq/g surface charge density
λmax
350 nm (Emission at 613 nm)
grupo funcional
carboxylic acid (COOH)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1