Key Documents
EZFITEFUN3
Millipore
Coletor EZ-Fit®
3-place, For EZ-Fit® Filtration units
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
stainless steel
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O design exclusivo do coletor EZ-Fit® otimiza o fluxo de trabalho e a manutenção, além de reduzir o risco de contaminação. Cabeçotes de filtração diferentes servem tanto em dispositivos de filtração reutilizáveis quanto descartáveis. O design de altura menor oferece mais conforto quando usado em capelas de fluxo laminar. O coletor EZ-Fit® impede a formação de biofilme, porque cada componente pode ser removido para fácil limpeza e autoclavagem.
Aplicação
O coletor de filtração EZ-Fit® é usado para filtrações laboratoriais universais e suporta a filtração simultânea de três amostras de teste. O coletor é adequado para ser usado com unidades de filtração EZ-Fit®.
Nota de preparo
Método de esterilização
Autoclavável
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
MAS-100 NT® Portable Microbial Air Sampler for microbial monitoring of ambient air in controlled environments up to ISO 5 cleanrooms.
Millipore
1.09191
MAS-100 NT®