EX0995
MN01 Detergent Phosphate-free
powder, Extran®
Sinônimo(s):
cleaner
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Extran®
forma
powder
fabricante/nome comercial
Extran®
cor
off-white
pH
7.0-9.0 (1% in water)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
powder Extran®
Aplicação
A multi-purpose powdered detergent for heavy-duty laboratory cleaning applications. extran® MN01 is a mixture of anionic surfactants and auxiliary agents. Can be used on glass, plastic, rubber, metal and quartz. Articles to be cleaned should be immersed in a cleaning solution and thoroughly brushed or wiped. Rinsing with distilled water will leave a residue-free surface.
powder Extran®
Nota de análise
AppearanceOff-white powderOdorMildpH (1%, water)7.0-9.0
Informações legais
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2