ABE993
Anti-SLUG (SNAI2)
from rabbit
Sinônimo(s):
Zinc finger protein SNAI2, Neural crest transcription factor Slug, Protein snail homolog 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNAI2(6591)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SLUG (SNAI2) in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade