ABE302
Anti-ATDC Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Ataxia telangiectasia group D-associated protein, tripartite motif containing protein 29
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRIM29(23650)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ATDC on 10 µg of RAW 264.7 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
RAW 264.7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1