ABE2870M
Anti-SMYD3
from rabbit
Sinônimo(s):
Histone-lysine N-methyltransferase SMYD3, SET and MYND domain-containing protein 3, Zinc finger MYND domain-containing protein 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMYD3(64754)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SMYD3 in whole cell and nuclear extracts from the livers of 8.5 months-old untreated and DEN-treated (Sarris, M.E., et. al. (2016). Cancer Cell. 29(3):354-66).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMYD3 in 10 µg of HEPG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1