ABE1317
Anti-phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cyclin-dependent kinase 7, 39 kDa protein kinase, p39 Mo15, CDK-activating kinase 1, Cell division protein kinase 7, Serine/threonine-protein kinase 1, TFIIH basal transcription factor complex kinase subunit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr170)
Informações sobre genes
human ... CDK7(1022)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) in HCT116 cell lysate treated with doxorubicin (Larochelle, S., et al. (2012). Nature Struc. Mole. Biol. 19(11):1108-1115).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2